Méthodes de test analytique
Méthodes de test analytique
Des produits de haute qualité et des tests analytiques provenant des meilleures marques
Les méthodes de tests analytiques permettent aux laboratoires et aux chercheurs d’identifier et de contrôler l’acidité et la concentration en ions, la teneur en eau et bien d’autres propriétés appartenant à une série de types d’échantillons.
La titration Karl Fischer, le pH et les méthodes ASTM sont des techniques analytiques fréquemment utilisées dans l’analyse de l’eau et de l’environnement, dans l’analyse d’aliments et de boissons, dans la production pharmaceutique et cosmétique, dans le secteur du pétrole et des matériaux de construction, dans la recherche clinique et bien plus encore.
Des résultats précis et cohérents sont obligatoires et l’efficacité est tout aussi importante. Les produits chimiques et les produits de laboratoire pour tests analytiques que vous choisissez vous permettent d’obtenir les résultats dont vous avez besoin et vous rassurent sur le fait que vos échantillons ne seront pas gaspillés.
Trouvez votre méthode de test
Consultez les méthodes ci-dessous pour découvrir les produits et les ressources qui vous aideront à répondre à vos besoins en matière de tests analytiques.
pH et électrochimie
Les pH-mètres, les instruments de mesure électrochimiques et les produits associés sont utilisés pour évaluer l’acidité et l’alcalinité, la conductivité, les concentrations d’ions spécifiques et l’oxygène dissous dans l’eau, les eaux usées et d’autres solutions.
Les électrodes doivent être soigneusement stockées et entretenues pour des performances optimales. Il est important de choisir des flacons de stockage adaptés, mais aussi des accessoires de remplissage, de nettoyage, de rinçage et de stockage d’électrodes qui conviennent.
Les instruments de mesure électrochimiques nécessitent également un étalonnage et une maintenance à intervalles réguliers. Des tampons de pH standard et certifiés, ainsi que des étalons de conductivité et d’ions spécifiques sont disponibles. Les autres accessoires incluent des supports d’électrodes, des protège-bulbes, des câbles, des connecteurs et des adaptateurs.
Principales catégories
Titration Karl Fischer
La titration Karl Fischer est utilisée avec une gamme de types d’échantillons afin de déterminer les traces d’eau dans les échantillons. Les laboratoires et chercheurs utilisent deux types de titration Karl Fischer selon les propriétés de l’échantillon.
La titration KF coulométrique est idéale pour les échantillons liquides et gazeux ayant une faible teneur en eau (inférieure à 2 %). La teneur en eau est mesurée par courant électrique, et la cellule de l’instrument est fabriquée en verre avec des raccords à la terre qui assurent une étanchéité à l’humidité de l’air.
La titration KF volumétrique est utilisée avec les échantillons solides, liquides ou gazeux ayant une forte teneur en eau (supérieure à 2 %). La teneur en eau est mesurée par burette au lieu du courant électrique, et la fabrication de la cellule de l’instrument diffère de celle d’un titrateur coulométrique.
Principales catégories
Analyse des éléments à l'état de traces
En chimie, l'analyse élémentaire est l'activité qui consiste à déterminer les éléments chimiques d'un composé en utilisant, entre autres, l'analyse chimique, l'analyse organique, la spectroscopie ou la spectrométrie d'absorption atomique. Parfois, la composition isotopique de l'échantillon est également définie.
La détermination de la quantité d'un élément spécifique dans un échantillon (sol, déchets, eau, minéraux, composés chimiques, etc.) peut être effectuée sur un solide, un liquide ou un gaz et peut être divisée en deux catégories :
  • L'analyse qualitative : détermine quels éléments sont présents.
  • L'analyse quantitative : elle détermine la quantité de chaque élément présent.
Nous pouvons proposer une gamme complète de réactifs et d'étalons élémentaires de différentes qualités pour répondre aux applications les plus exigeantes.
Différentes qualités de produits sont disponibles, en fonction de la sensibilité dont vous avez besoin et de la technologie que vous utilisez, par ex : AAS, GFAAS, ICP, ICP-OES et ICP-MS.
Principales catégories
Méthodes ASTM
Les méthodes de test ASTM sont des procédures définitives qui produisent un résultat. Elles comprennent habituellement une description détaillée d’une procédure pour la détermination d’une propriété ou d’un élément constitutif d’un matériau, d’un assemblage de matériaux, ou d’un produit. Ces détails incluent l’appareil, l’échantillon à analyser, la procédure, et les calculs nécessaires afin d’obtenir des résultats satisfaisants.
Les méthodes de test ASTM représentent un consensus sur la meilleure procédure actuellement disponible et sont étayées par l’expérience et les données provenant des tests coopératifs.
L’ASTM publie six types de normes : méthode de test, spécification, classement, pratique, guide et terminologie.
En savoir plus sur les normes de test ASTM